missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UTP11L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15798911 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15798911 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15798911

Marca: Invitrogen™ PA561100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HIIKETKEEV TPEQLKLMRT QDVKYIEMKR VAEAKKIERL KSELHLLDFQ GKQQNKHVFF FDTKKEVEQF DVATHLQTAP EL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 93%.

Involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA. Target protein may have a role in maintainance of neuronal function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UTP11L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica UTP11
N.º de referencia del gen Q9Y3A2
Alias de gen 2700082D03Rik; Cgi94; CGI-94; HDCMB12P; Probable U3 small nucleolar RNA-associated protein 11; RGD1559610; U3 snoRNA-associated protein 11; UTP11; UTP11, small subunit processome component homolog (S. cerevisiae); UTP11L; UTP11-like protein; UTP11-like, U3 small nucleolar ribonucleoprotein; UTP11-like, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, (yeast)
Símbolos de los genes UTP11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human UTP11L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94494).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.