Descripción
Use these Thermo Scientific™ Utility trays for Shaker Platforms with 0.5 in. rubber mats.
Las bandejas de uso general Thermo Scientific™ para plataformas de agitadores tienen una alfombrilla de caucho de 1,3 cm (0,5 pulg) para satisfacer las necesidades individuales del laboratorio. Compatible con agitadores abiertos Solaris, agitadores de sobremesa controlado por temperatura Solaris, agitadores MaxQ4000 y agitadores MaxQ 416HP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja de uso general |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 de 45,7 cm, 45,7 de 45,7 cm |
| Abrazaderas | 45,7 cm |
| Descripción | Bandeja de utilidades para plataforma de 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |