Learn More
Thermo Scientific™ Utility Trays for Shaker Platforms
Código de producto. 11861331 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 de 45,7 cm, 45,7 de 45,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11861331 22,9 x 45,7 cm cada uno
11871331 45,7 de 45,7 cm, 45,7 de 45,7 cm cada uno
17851885 425 x 209 mm cada uno
17831905 353 x 272 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11861331 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 236026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use these utility trays with 0.5 in. rubber mats with Thermo Scientific™ shakers.
Use these Thermo Scientific™ Utility trays for Shaker Platforms with 0.5 in. rubber mats.
Las bandejas de uso general Thermo Scientific™ para plataformas de agitadores tienen una alfombrilla de caucho de 1,3 cm (0,5 pulg) para satisfacer las necesidades individuales del laboratorio. Compatible con agitadores abiertos Solaris, agitadores de sobremesa controlado por temperatura Solaris, agitadores MaxQ4000 y agitadores MaxQ 416HP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja de uso general
Dimensiones (L x An) 22,9 x 45,7 cm
Descripción Bandeja de uso general para bandeja de 22,9 x 45,7 cm (9 x 18 pulg)
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481