Learn More
Cole-Parmer™ Indicadores de presión de uso general
Código de producto. 11769829 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de presión:
De 0 a 100 psi
De 0 a 15 psi
De 0 a 160 psi
De 0 a 300 psi
De 0 a 30 psi
De 0 a 60 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11769829
Marca: Cole-Parmer™ 6835524
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
  • Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Indicadores de alta calidad y bajo coste diseñados para procesos industriales
Tamaño del conector (imperial) 0.1 in. NPT(M), Lower
Tamaño del conector (métrico) 3,17 mm NPT(M), inferior
Exactitud 3-2-3 % a escala completa
Tipo de pantalla Analógico
Intervalo de presión De 0 a 100 psi
Tipo de producto Manómetro de uso general