Descripción
- Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Indicadores de alta calidad y bajo coste diseñados para procesos industriales |
| Tamaño del conector (imperial) | 0.1 in. NPT(M), Lower |
| Tamaño del conector (métrico) | 3,17 mm NPT(M), inferior |
| Exactitud | 3-2-3 % a escala completa |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Intervalo de presión | De 0 a 60 psi |
| Tipo de producto | Manómetro de uso general |