Learn More
Cole Parmer Utility Pressure Gauge, 1.5" Dia, 1/8" NPT(M) Back Connection; 0-30 psi
Marca:  Cole Parmer 68355-04
Utility Pressure Gauge, 1.5" Dia, 1/8" NPT(M) Back Connection; 0-30 psi
Código de producto. 15388477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.70€
    10.14€ / cada uno
    Ahorro 0.56€
    5% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-02-2026