missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Uteroglobin encodes a member of the secretoglobin family of small secreted proteins. The encoded protein has been implicated in numerous functions including anti-inflammation, inhibition of phospholipase A2 and the sequestering of hydrophobic ligands. Defects in this gene are associated with a susceptibility to asthma.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Uteroglobin |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SCGB1A1 |
| N.º de referencia del gen | P11684, P17559 |
| Alias de gen | CC10, CC16, CCPBP, CCSP, SCGB1A1, UGB, UP 1, UP1, Urinary protein 1, Urine protein 1, Uteroglobin |
| Símbolos de los genes | SCGB1A1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?