Learn More
USP44 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16814734 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16814734 20 μL 20 microlitros
16804734 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16814734
Marca: Proteintech 155211AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Modification of cellular proteins by ubiquitin is an essential regulatory mechanism controlled by the coordinated action of multiple ubiquitin-conjugating and deubiquitinating enzymes. USP44 belongs to a large family of cysteine proteases that function as deubiquitinating enzymes.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Especificaciones
Antígeno USP44
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica USP44
N.º de referencia del gen Q8C2S0, Q9H0E7
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 44, Ubiquitin thiolesterase 44, USP44
Símbolos de los genes Usp44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno USP44 Fusion Protein Ag7888
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 327799, 84101
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG