missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13471827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13471827 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13471827

Marca: Invitrogen™ PA527869

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (86%), Rat (85%), Pig (90%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica USP4
N.º de referencia del gen P35123, Q13107
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 4; F730026I20Rik; mKIAA4155; ubiquitin carboxyl-terminal esterase 4; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 4; ubiquitin specific peptidase 4; ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene); ubiquitin specific protease 4 (proto-oncogene); ubiquitin thioesterase 4; ubiquitin thiolesterase 4; ubiquitin-specific processing protease 4; ubiquitin-specific-processing protease 4; Ubiquitous nuclear protein; ubiquitous nuclear protein homolog; Unp; Unph; USP4
Símbolos de los genes USP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human USP4. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22258, 7375
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.