missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP37 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15982465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15982465 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15982465 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA575942

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Deubiquitinase that antagonizes the anaphase-promoting complex (APC/C) during G1/S transition by mediating deubiquitination of cyclin-A (CCNA1 and CCNA2), thereby promoting S phase entry. Specifically mediates deubiquitination of 'Lys-11'-linked polyubiquitin chains, a specific ubiquitin-linkage type mediated by the APC/C complex. Also mediates deubiquitination of 'Lys-48'-linked polyubiquitin chains in vitro. Phosphorylation at Ser-628 during G1/S phase maximizes the deubiquitinase activity, leading to prevent degradation of cyclin-A (CCNA1 and CCNA2) (PubMed:21596315). Plays an important role in the regulation of DNA replication by stabilizing the licensing factor CDT1 (PubMed:27296872). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP37
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Usp37
N.º de referencia del gen Q86T82, Q8C0R0
Alias de gen 4932415L06Rik; C330008N13Rik; Deubiquitinating enzyme 37; Kiaa1594; tmp_locus_50; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 37; ubiquitin specific peptidase 37; ubiquitin specific peptidase 37-like; ubiquitin specific protease 37; ubiquitin thioesterase 37; ubiquitin thiolesterase 37; ubiquitin-specific-processing protease 37; USP37
Símbolos de los genes Usp37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 702-747 of Human USP37.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100361658, 319651, 57695
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.