Learn More
USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237634 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237634 150 μL 150 microlitros
30235669 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237634
Marca: Proteintech 677691IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno USP25
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B6A2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes USP21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29761
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 125 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b