missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP10 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI2E1, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17510222
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17510222 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17510222

Marca: Origene Technologies TA503878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ubiquitin is a highly conserved protein that is covalently linked to other proteins to regulate their function and degradation. This gene encodes a member of the ubiquitin-specific protease family of cysteine proteases. The enzyme specifically cleaves ubiquitin from ubiquitin-conjugated protein substrates. The protein is found in the nucleus and cytoplasm. It functions as a co-factor of the DNA-bound androgen receptor complex, and is inhibited by a protein in the Ras-GTPase pathway. The human genome contains several pseudogenes similar to this gene.

Especificaciones

Antígeno USP10
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica USP10
N.º de referencia del gen P52479, Q14694, Q3KR59
Alias de gen UBPO
Símbolos de los genes USP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human USP10 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22224, 307905, 479625, 9100
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.