missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP impurezas elementales parenterales D (grandes 4), SPEX CertiPrep™

Código de producto. 15276336 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15276336

Marca: SPEX Certiprep USPTXM6A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material USP Parenteral Elemental Impurities D (Big 4)
Solvent or Matrix 5% HNO3
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado