Learn More
USMG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208316 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16877654 20 μL 20 microlitros
16867654 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16877654
Marca: Proteintech 177161AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a critical role in maintaining the ATP synthase population in mitochondria.
Especificaciones
Antígeno USMG5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica USMG5
N.º de referencia del gen Q78IK2, Q96IX5, Q9JJW3
Alias de gen HCV F transactivated protein 2, HCVFTP2, USMG5
Símbolos de los genes Usmg5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno USMG5 Fusion Protein Ag12086
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171069, 66477, 84833
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG