missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USMG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16867654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16867654 150 μL 150 microlitros
16877654 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16867654

Marca: Proteintech 177161AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Plays a critical role in maintaining the ATP synthase population in mitochondria.

Especificaciones

Antígeno USMG5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica USMG5
N.º de referencia del gen Q78IK2, Q96IX5, Q9JJW3
Alias de gen HCV F transactivated protein 2, HCVFTP2, USMG5
Símbolos de los genes Usmg5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno USMG5 Fusion Protein Ag12086
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171069, 66477, 84833
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.