Learn More
USH1C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
267.00€ - 572.00€
Especificaciones
| Antígeno | USH1C |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18492661
|
Novus Biologicals
NBP1-89189-25ul |
25 μL |
267.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18059513
|
Novus Biologicals
NBP1-89189 |
0.1 mL |
572.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
USH1C Polyclonal specifically detects USH1C in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| USH1C | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| AIE75, AIE-75, Antigen NY-CO-38/NY-CO-37, Autoimmune enteropathy-related antigen AIE-75, deafness, autosomal recessive 18, DFNB18, harmonin, NY-CO-37, NY-CO-38, PDZ-45, PDZ73, PDZ-73, PDZ-73/NY-CO-38, Protein PDZ-73, Renal carcinoma antigen NY-REN-3, ush1cpst, Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe), Usher syndrome type-1C protein | |
| USH1C | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of human USH1C antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction, Vision | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10083 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IMGKDVRLLRIKKEGSLDLALEGGVDSPIGKVVVSAVYERGAAERHGGIVKGDEIMAINGKIVTDYTLAEAEAALQKAWNQGGDWIDLVVAVCPPKEYDDE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only