missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ USF1 Polyclonal Antibody

Descripción
Antibody detects endogenous levels of total USF1.
This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. This gene has been linked to familial combined hyperlipidemia (FCHL). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | USF1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | USF1 |
| N.º de referencia del gen | P22415, Q61069 |
| Alias de gen | bHLHb11; Class B basic helix-loop-helix protein 11; FCHL; FCHL1; HYPLIP1; Major late transcription factor 1; MLTF; MLTFI; UEF; Upstream stimulatory factor 1; upstream transcription factor 1; USF; USF1; usf1-bd |
| Símbolos de los genes | USF1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?