missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USE1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16587071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16587071 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16587071

Marca: Invitrogen PA589024

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

USE1 Polyclonal Antibody

USE1 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USE1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.01 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica Use1
N.º de referencia del gen Q9CQ56
Alias de gen 2010315L10Rik; 5730403H22Rik; AV002165; D12; Ed2; embryonic development factor 2; fj43b06; hypothetical protein MGC56402; MDS032; P31; Protein D12; protein p31; putative MAPK activating protein PM26; putative MAPK-activating protein PM26; Q-snare; RGD1306660; SLT1; SNARE-like tail-anchored protein 1 homolog; unconventional SNARE in the ER 1; unconventional SNARE in the ER 1 homolog; unconventional SNARE in the ER 1 homolog (S. cerevisiae); USE1; Use1l; USE1-like protein; Vesicle transport protein USE1; wu:fj43b06; zgc:56402
Símbolos de los genes Use1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-259 of human USE1 (NP_0609371).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290627, 67023
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.