Learn More
Dostmann Electronic™ Cable USB
Código de producto. 11802881
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11802881 1000 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11802881
Marca: Dostmann Electronic™ 50900046
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 1000 mm
Longitud del cable (métrico) 1000 mm
Peso (métrico) 100 g
Tipo de producto Cable USB
Para utilizar con (equipo) P700 - Termómetro universal, 1 canal, P705 - Termómetro universal, 2 canales, P710 - Termómetro universal, 1 canal, P715 - Termómetro universal, 2 canales, P750 - Instrumento de temperatura-humedad, P755 - Instrumento multifunción para temperatura-humedad-flujo de aire