Learn More
Ursolic acid, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Ursolic acid (Prunol) is a natural pentacyclic triterpenoid carboxylic acid, exerts anti-tumor effects and is an effective compound for cancer prevention and therapy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ursolic acid |
| CAS | 77-52-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Prunol Urson Malol |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (72.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@](C(O)=O)5CC[C@](C)4[C@@](C)3CC[C@@]12[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 456.7 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.