missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ursolic acid, MedChemExpress
Descripción
Ursolic acid (Prunol) is a natural pentacyclic triterpenoid carboxylic acid, exerts anti-tumor effects and is an effective compound for cancer prevention and therapy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ursolic acid |
| CAS | 77-52-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Prunol Urson Malol |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (72.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@](C(O)=O)5CC[C@](C)4[C@@](C)3CC[C@@]12[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 456.7 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?