missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uroplakin Ia Antibody (UPK1A/2924), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08828CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Uroplakin Ia Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin Ia in Human samples. It is validated for ELISA,Protein Array
Especificaciones
| Uroplakin Ia | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| TSPAN21, UP1A, UPIA, UPK1A uroplakin 1A, UPKA | |
| Recombinant fragment (around aa 114-173) of human Uroplakin Ia (UPK1A) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O00322) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 11045 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Protein Array | |
| UPK1A/2924 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur