missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para uromodulina (UMOD) humana

Código de producto. 17155599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17155599 5 × 96 pruebas cada uno
15425173 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17155599

Marca: Invitrogen™ EHUMODX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Human Uromodulin (UMOD) ELISA quantitates Hu UMOD in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu UMOD. Principle of the method The Human UMOD solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Este gen codifica la uromodulina, la proteína más abundante en la orina normal. Su excreción en la orina sigue la disociación proteolítica del ectodominio de su contraparte anclada en glicosilfosfatidilinositol que está situada en la superficie celular luminal del asa de Henle. La uromodulina puede actuar como un inhibidor constitutivo de la cristalización del calcio en los líquidos renales. La excreción de uromodulina en la orina puede proporcionar defensa contra las infecciones del tracto urinario causadas por bacterias uropatógenas. Los defectos en este gen se asocian con los trastornos renales autosómicos dominantes: enfermedad renal quística medular tipo 2 (MCKD2) y nefropatía hiperuricémica juvenil familiar (FJHN). Estos trastornos se caracterizan por la aparición en jóvenes de hiperuricemia, gota e insuficiencia renal progresiva. Mientras que pueden existir varias variantes de transcripción para este gen, solo se han descrito hasta la fecha las naturalezas completas de dos. Estos dos representan las principales variantes de este gen y codifican la misma isoforma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P07911
Intervalo del ensayo De 40,96 pg/ml a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/ml
Intervalo de calibración De 40 pg/ml a 10,000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otros
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la uromodulina humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7369
Símbolo de gen ADMCKD2,FJHN,HNFJ,HNFJ1,MCKD2,THGP,THP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, SAV-HRP, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ADMCKD2, FJHN, HNFJ, HNFJ1, MCKD2, THGP, THP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.