Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para uromodulina (UMOD) humana
Código de producto. 15425173
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15425173
Marca: Invitrogen™ EHUMOD
ELISA
The Human Uromodulin (UMOD) ELISA quantitates Hu UMOD in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu UMOD. Principle of the method The Human UMOD solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica la uromodulina, la proteína más abundante en la orina normal. Su excreción en la orina sigue la disociación proteolítica del ectodominio de su contraparte anclada en glicosilfosfatidilinositol que está situada en la superficie celular luminal del asa de Henle. La uromodulina puede actuar como un inhibidor constitutivo de la cristalización del calcio en los líquidos renales. La excreción de uromodulina en la orina puede proporcionar defensa contra las infecciones del tracto urinario causadas por bacterias uropatógenas. Los defectos en este gen se asocian con los trastornos renales autosómicos dominantes: enfermedad renal quística medular tipo 2 (MCKD2) y nefropatía hiperuricémica juvenil familiar (FJHN). Estos trastornos se caracterizan por la aparición en jóvenes de hiperuricemia, gota e insuficiencia renal progresiva. Mientras que pueden existir varias variantes de transcripción para este gen, solo se han descrito hasta la fecha las naturalezas completas de dos. Estos dos representan las principales variantes de este gen y codifican la misma isoforma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P07911
Intervalo del ensayo 40,96-10.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg
Intervalo de calibración De 40 pg/ml a 10.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otros
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la uromodulina humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7369
Símbolo de gen ADMCKD2,FJHN,HNFJ,HNFJ1,MCKD2,THGP,THP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ADMCKD2, FJHN, HNFJ, HNFJ1, MCKD2, THGP, THP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min