missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urolithin A, MedChemExpress

Código de producto. 16485827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485827 5 mg 5 miligramos
16492616 25 mg 25 miligramos
16453098 10 mg 10 miligramos
16439656 50 mg 50 miligramos
16434396 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485827

Marca: Medchem Express HY100599

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.

Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Urolithin A
CAS 1143-70-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H8O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Peso molecular (g/mol) 228.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 95.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.