missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UROD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15733551 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15733551 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15733551

Marca: Invitrogen™ PA555630

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ALVPYLVGQV VAGAQALQLF ESHAGHLGPQ LFNKFALPYI RDVAKQVKAR LREAGLAPVP MIIFAKDGHF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 87%.

This gene encodes the fifth enzyme of the heme biosynthetic pathway. This enzyme is responsible for catalyzing the conversion of uroporphyrinogen to coproporphyrinogen through the removal of four carboxymethyl side chains. Mutations and deficiency in this enzyme are known to cause familial porphyria cutanea tarda and hepatoerythropoetic porphyria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UROD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Urod
N.º de referencia del gen P06132
Alias de gen AI323803; PCT; porphyrinogen carboxylase; porphyrinogen carboxy-lyase; UPD; URO D; UROD; Uro-d; Uroporphyrinogen decarboxylase; uroporphyrinogen III decarboxylase
Símbolos de los genes Urod
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human UROD. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94172).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.