missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urocortin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16839214 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16839214 20 μL 20 microlitros
16829214 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16839214 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 197311AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Urocortin (UCN), a 40 amino acids neuropeptide widely distributed in the central nervous system (CNS), belongs to a family of structurally related peptides including corticotrophin releasing factor (CRF), sauvagine and urotensin I. Urocortin is derived from a larger precursor protein (pro-urocortin, also named corticotensin). Urocortin has biological actions similar to CRF such as stress-related endocrine, autonomic and behavioral responses in mammalian species. It is a potent stimulator of adrenocorticotropic hormone (ACTH) secretion by corticotroph cells from the anterior pituitary in vitro and in vivo.

Especificaciones

Antígeno Urocortin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica UCN
N.º de referencia del gen P55089, P55090, P81615
Alias de gen UCN, UI, UROC, urocortin
Símbolos de los genes Ucn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22226, 29151, 7349
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.