missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Urocortin III, Mouse, free acid

Código de producto. 15437989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15437989 0,5 mg 0.50 miligramo
15447989 1 mg 1 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15437989

Marca: Thermo Scientific™ J66579.!D

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para aplicaciones de biología molecular y celular

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 4174.00
Tipo de producto Urocortin III, mouse, free acid
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.