missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

URMC-099, MedChemExpress

Código de producto. 16401477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16401477 50 mg 50 miligramos
16495258 10 mg 10 miligramos
16457977 5 mg 5 miligramos
16445926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16401477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12599

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.

URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material URMC-099
CAS 1229582-33-5
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27N5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (78.28 mM)
SMILES CN(CC1)CCN1CC(C=C2)=CC=C2C3=CN=C4C(C(C5=CC=C(NC=C6)C6=C5)=CN4)=C3
Peso molecular (g/mol) 421.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.54
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.