missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

URM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16814404 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16814404 20 μL 20 microlitros
16804404 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16814404 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 152851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Following the discovery of protein modification by the small, highly conserved ubiquitin polypeptide, a number of distinct ubiquitin-like proteins (Ubls) have been found to function as protein modifiers as well. These Ubls, which include SUMO, ISG15, Nedd8, and Atg8, function as critical regulators of many cellular processes, including transcription, DNA repair, signal transduction, autophagy, and cell-cycle control. A growing body of data also implicates the dysregulation of Ubl-substrate modification and mutations in the Ubl-conjugation machinery in the etiology and progression of a number of human diseases. URM1 is a ubiquitin-like modifier protein.

Especificaciones

Antígeno URM1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.46 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica URM1
N.º de referencia del gen Q9BTM9, Q9D2P4
Alias de gen C9orf74, URM1
Símbolos de los genes Urm1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno URM1 Fusion Protein Ag7448
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 311840, 68205, 81605
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.