Learn More
Alla France™ Hidrómetro para orina
Descripción
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro para orina |
| Longitud (métrico) | 165 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 1,060 g/ml |