Learn More
Kartell™ Recipiente para muestras de orina y biológicas
Descripción
- Recipiente de poliestireno con tapón de rosca de PP
- Puede contener hasta 60 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras de orina y biológicas |
| Material | Poliestireno |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |
| Altura (métrico) | 85,5 mm |
| N.° por paquete | 600/paq. |