missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de uridina-5'-monofosfato, 99 %

Código de producto. 11408527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11408527 100 g 100 g
11488517 5 g 5 g
11498517 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11408527

Marca: Thermo Scientific Chemicals A18601.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368.15 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3387-36-8
Fórmula molecular C9H11N2Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 368.15
Número MDL MFCD00149422
Clave InChI KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Sinónimo uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil; sodio
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Punto de fusión ∼209°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3582885
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.