Learn More
Urethane, TRC
Código de producto. 30457247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
30457247 5 g 5 g
30452781 25 g 25 g
30450520 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 30457247
Marca: Toronto Research Chemicals TRCU8253005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-79-6
Nombre del producto químico o material Ethyl carbamate
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Nombre IUPAC ethyl carbamate
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
SMILES CCOC(=O)N
Sinónimo Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
Especificaciones
Cantidad 5 g