Learn More
Uretano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-210718 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
50 g
Código de producto. 10430351
Marca: Thermo Scientific Acros 325540500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-79-6
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00007966
Clave InChI JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
Nombre IUPAC carbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urethane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 47.0°C to 51.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 182.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCO2C2H5
Cantidad 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Índice Merck 15,10059
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Urethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.