Learn More
Ureasa, judía sable, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
15474049 250 mg 250 miligramos
15454049 1 g 1 g
15464049 10 g 10 g
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15474049
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J61455.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adecuada para la determinación de urea. También se utiliza como reactivo químico e intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-13-5
Número MDL MFCD00070858
Sinónimo EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Spécification
Nombre del producto químico o material Urease
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad It is slightly soluble in water.
Forma física Polvo liofilizado, 480 kDa
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.