Learn More
Urea, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. p-5391093 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508264 500 g Frasco de polietileno cada uno
15518264 2.5 kg Frasco de polietileno cada uno
2 options
Código de producto. 15508264
Marca: Avantor J.T.Baker 411101
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para la solubilización y desnaturalización de las proteínas.
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.32kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Grado Biorreactivo ultrapuro