missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urea, ultrapura, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15437069 100 g 100 g
15447069 500 g 500 g
15457069 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15437069

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65769.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol

Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La urea es una materia prima para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizante de proteínas y en la agricultura, tintes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermedios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa a la corrosión de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente pardeante en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.

Solubilidad
Soluble en agua soluble, alcohol, metanol, glicerol, benceno y ácido clorhídrico concentrado. Prácticamente insoluble en cloroformo y éter.

Notas
Estables a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Blanco
Densidad 1.335
pH 9.2 to 9.5
Notas de grado de pureza Ultrapure
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal NH2CONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 635724
Índice Merck 14,9867
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.