Learn More
Aducto de peróxido de hidrógeno de urea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11378835 100 g 100 g
11368835 25 g 25 g
11388835 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11378835
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13940.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El peróxido de hidrógeno de urea es un antiséptico, desinfectante y agente blanqueador que se utiliza tanto en productos farmacéuticos como cosméticos. Se utiliza en el blanqueamiento de dientes y alivia la inflamación menor de las encías, las superficies mucosas orales y los labios. También se utiliza en la preparación de plásticos, en el desarrollo de la cianotipia y en la modificación del almidón. Además, se usa como fuente de peróxido de hidrógeno fácilmente manipulable en laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con anhídrido acético, anilina y ácidos carboxílicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-43-6
Fórmula molecular CH6N2O3
Peso molecular (g/mol) 94.07
Número MDL MFCD00013119
Clave InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno;urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea hydrogen peroxide adduct
Punto de fusión ∽90°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCONH2·H2O2
Cantidad 100 g
Número UN UN1511
Beilstein 3680414
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,1782
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide--urea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: urea, Tetrasodium pyrophosphate