Learn More
Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924381 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10420321 250 g Frasco de vidrio 250 g
10266620 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241020051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Fórmula molecular CH6N2O3
Peso molecular (g/mol) 94.07
Clave InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno; urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea hydrogen peroxide
Punto de fusión 75.0°C to 85.0°C
Color Blanco
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CO(NH2)2·H2O2
Cantidad 5 kg
Fieser 16,379; 17,401
Índice Merck 15,1784
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Estabilizante 1% sodium pyrophosphate
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.07
Porcentaje de pureza ≥33.5% (H2O2)
Forma física Comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.