missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urea, extrapura, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10716311 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10716311 3 kg 3 KG
10132740 500 g 500 g
10142740 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10716311 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor U/0450/63
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL 8022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N

Especificaciones

Punto de fusión 131°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06g/mol
Presión de vapor 1.25mmHg 25
Forma física Sólido
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.