Learn More
Urea, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073651 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102790 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10578260 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
10687422 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10102790
Marca: Fisher Chemical U/0500/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CH4N2O, número de CAS-57-13-6, ácido carbamimídico, alfadrato, carbonildiamida, isourea, urevert, ureafilo, seudourea, ureofilo, carbonildiamina, carbamida, 5 kg, CHEBI:48376, blanco, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, barril de plástico, de 7,5 a 9,5, sólido, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL 8022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamida, carbonildiamida, ureófila, carbonildiamina, ácido carbamimídico, ureafilo, alfadrato, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Punto de fusión 131 °C
Color Blanco
pH De 7.5 a 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06 g/mol
Presión de vapor 1.25 mmHg 25
Forma física Sólido