Learn More
Urea, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. p-5391090 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15538274
Marca: Avantor J.T.Baker 420401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.32kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED