Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urea |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Gravedad específica | 1L = 1.32kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.06 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |