Learn More
Urea, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11936921 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10462985 100 g Frasco de plástico 100 g
10200001 500 g Frasco de plástico 500 GR
10135413 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
4 options
Código de producto. 11936921
Marca: Thermo Scientific Acros 424580100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Información de descomposición >132°C
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular CH4N2O
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15, 10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Peso molecular (g/mol) 60.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Presión de vapor 1.25mmHg at 25°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Cristales finos