Learn More
Urea, ≥98%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476641 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Código de producto. Cantidad
11476641 5 kg
11446641 100 g
11456641 500 g
11466641 1 kg
4 options
Código de producto. 11476641
Marca: MP Biomedicals 0219485794
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Color Blanco
Densidad 1.335g/mL at 25°C (Lit.)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Powder