Descripción
- La limpieza cuidadosa pero exhaustiva de los tamices de ensayo en un baño de ultrasonidos aumenta su vida útil
- Se evitan los daños que podrían producirse durante la limpieza manual
- Limpieza rápida, suave y muy eficaz
- Universal y compacto
- Fácil de usar, ahorra tiempo y costes
- Dispersión y desgasificación intensivas
- Poca necesidad de mantenimiento.
- Larga duración
Especificaciones
Especificaciones
| Temporizador | Sí |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 45 L |
| Fondo (métrico) | 30 cm |
| Requisitos eléctricos | De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de tamices de ensayo y herramientas de molienda de forma rápida y sencilla |
| Altura exterior (métrico) | 30 cm |
| Modelo | UR 3 |
| Anchura (métrico) | 50 cm |
| Mostrar más |