Descripción
The UQCRC2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UQCRC2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The UQCRC2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UQCRC2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A5G11 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 7385 |
| Mostrar más |