Learn More
Fisherbrand™ Gradillas con bandeja deslizante para congelador ULT vertical
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
12 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (3 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
28 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de bandeja deslizante |
| Admite | 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Criocajas estándar de 2 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT vertical |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 419 x 140 x 280 mm |