Learn More
Fisherbrand™ Gradillas con bandeja deslizante para congelador ULT vertical
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Admite | 12 cajas [5,08 cm (2 pulg)] |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Criocajas estándar de 2 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT vertical |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 419 x 140 x 225 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de bandeja deslizante |